Kjeldahl-Wägepapier, Sorte B-2, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10347671 10347673 10347670 10347672
512-0602EA 41.3 EUR InStock
512-0602 512-0604 512-0601 512-0603
Kjeldahl-Wägepapier, Sorte B-2, Whatman™
Wägepapier
Dieses Wägepapier löst sich rückstandsfrei in Säurelösungen auf, was beispielsweise für die Kjeldahl-Analyse von Stickstoff im Boden wichtig ist.
  • Transparent und glatt
  • Vereinfacht den Probentransfer
  • Quantitativer Transfer vom Papier
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge