Zentrifuge, Cellspin® III UNI
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3200-220
512-0714EA 5346 EUR InStock
512-0714
Zentrifuge, Cellspin® III UNI
Zentrifugen Tischzentrifugen
Das Genie unter den Zentrifugen. Automatische Rotorerkennung und Drehzahlanpassung auf max. 2000 rpm bei Verwendung von Zytorotoren.
  • Große Rotorauswahl
  • Keine Neuprogrammierung nötig
  • Geschwindigkeitsbereich: 200 bis 15000 rpm
  • Probenvolumen: 0,1 bis 5 ml (Zytologie), bis zu 4×200 ml (Standard Laboranwendung)
Einsetzbare Rotoren: Ausschwing-, Winkel- sowie Hämatokrit-und Zytorotoren, auch kompatibel mit Shandon™ Cytospin™ Systemen.
Zertifizierungen: CE und IVD zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..