Zentrifuge, Cellspin® III LAB
Lieferant: THARMAC GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3300-220
512-0715EA 2905 EUR InStock
512-0715
Zentrifuge, Cellspin® III LAB
Zentrifugen Tischzentrifugen
Das verlässliche Grundgerät für jedes Labor. Vielseitige Rotorauswahl, ein großer Drehzahlbereich mit feiner Drehzahlabstufung und 100 programmierbare Speicherplätze machen die Cellspin® III LAB zur idealen Mehrzweckzentrifuge in jedem Labor.
  • Geschwindigkeitsbereich: Drehzahlbereich: 200 bis 15000 U/min
  • Probenvolumen: bis zu 4×200 ml
  • Anwendbare Rotoren: Ausschwing-, Winkel- und Hämatokritrotoren
Zertifizierungen: CE und IVD zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..