Deckel für Mikrotiterplatten, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7704-1001
512-1093EA 183 EUR InStock
512-1093
Deckel für Mikrotiterplatten, Whatman™
Deckel Deckel für Mikrotiterplatten
Universell einsetzbare Deckel, die sich für Robotersysteme eignen. Können als Staubschutzhauben verwendet werden und verhindern das Verspritzen oder die Kontamination, wenn die Platten im Labor bewegt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge