Blotting-Membranen
Lieferant: Ahlstrom-Munksjö
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
143039 143040 143042 143050 143052 143051 143053 143048 143056 143027 143016 143018 143030 143017 143049 143059 143020 143055 140163 143015 143025 160228 143019 143296 143012 2.519.075080-N 143036 143057 143273 143255 143252 143037 143038 143041 143043 143046 143047 143250 143269 143271 143287 2.519.075115-N 143246
512-6134EA 90.7 EUR InStock
512-6134 512-6133 512-6132 512-6139 512-6138 512-6137 512-6136 512-6135 512-6144 512-6143 512-6142 512-6140 512-6145 514-1006 514-1000 514-1002 BINZ143020 514-1001 514-1003 514-1005 BINZ143025 BINZ160228 BINZ143019 BINZ143296 BINZ143012 BINZ2.519.075080-N BINZ143036 BINZ143057 BINZ143273 BINZ143255 BINZ143252 BINZ143037 BINZ143038 BINZ143041 BINZ143043 BINZ143046 BINZ143047 BINZ143250 BINZ143269 BINZ143271 BINZ143287 BINZ2.519.075115-N BINZ143246
Blotting-Membranen
Blotting-Papiere
Ahlstrom-Munksjö bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Baumwollpapieren mit hoher Absorptionsfähigkeit – ideal für chromatographische Analysen und Blotting-Verfahren mit Gelen (Southern, Northern und Western Blots). Ahlstrom-Munksjö stellt sowohl in Europa als auch in den USA saugfähige Papiere aus Baumwolllinters höchster Reinheit her. Diese Träger enthalten keinerlei Zusätze, sodass Kontaminationen während der Transferschritte vermieden werden.
  • Hohe Reinheit
  • Gleichmäßige Absorption
  • Hohe Konsistenz innerhalb und zwischen den Chargen
  • Breites Spektrum verschiedener Dicken und Absorptionsgrade
  • Kundenspezifische Dimensionierung und Verpackung
Die saugfähigen Papiere von Ahlstrom-Munksjö werden in vielen verschiedenen Stärken und Absorptionsgraden gefertigt, um optimale feuchtigkeitstransportierende, Trockungs- und Blotting-Eigenschaften für jede Anwendung zu gewährleisten. Jeder Träger wurde speziell für hohe Qualität und Konsistenz entwickelt. Eine sorgfältige Überwachung unter streng kontrollierten Bedingungen stellt größtmögliche Einheitlichkeit und Konsistenz sowie eine glatte Oberfläche der Bögen in allen Sorten sicher. Dies trägt zu einem sauberen und gleichmäßigen Transfer beim Blotting bei.
Anwendungsgebiete: Chromatographie, Elektrophorese, Northern, Western und Southern Blots, Antibiotika-Testscheiben, Keimfähigkeitsprüfung.
Alle aufgeführten Artikel sind nach individuellen Größen- und Verpackungsvorgaben erhältlich, um die Bedürfnisse des Kunden sowie die Industriestandards zu erfüllen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge