Filterplatten, 96-Well, für Lösungsmittelfiltration, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 247 EUR InStock
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filterplatten, 96-Well, für Lösungsmittelfiltration, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengrößen, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen und Hochdurchsatz-Screeninganwendungen bereitzustellen. Wahlweise mit PTFE- oder wasserbenetzbarer PTFE-Membran erhältlich.
  • Chemisch resistente Materialien bieten eine stabile Plattform zur Verarbeitung von Proben in organischen Lösungsmitteln
  • Niedrige nicht-spezifische Bindung – inerte Materialien sichern eine vollständige Rückgewinnung der Proben
  • Die Well-Geometrie
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..