(±)-β-Citronellol, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51381-1ML
51381-1MLEA 326 EUR InStock
51381-1ML
(±)-β-Citronellol, Supelco®
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 222
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100
MDL Number: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02354
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a34cc0050055588060f03aad2e4c03f3115f661&vid=9a34cc0050055588060f03aad2e4c03f3115f661&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge