Tube-O-Dialyzer™
Lieferant: G-Biosciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-617 786-612 786-610 786-611 786-613 786-614 786-615 786-616 786-618 786-619 786-620 786-621 786-622 786-623 786-624 786-613T 786-610T 786-616T 786-619T 786-617T 786-615T 786-614T 786-612T 786-611T 786-618T
514-0160EA 422 EUR InStock
514-0160 514-0155 514-0153 514-0154 514-0156 514-0157 514-0158 514-0159 514-0161 514-0162 514-0163 514-0164 514-0165 514-0166 514-0167 786-613T 786-610T 786-616T 786-619T 786-617T 786-615T 786-614T 786-612T 786-611T 786-618T
Tube-O-Dialyzer™
Röhrchen Dialyseröhrchen
“NO-LOSS” Dialyzer
Das Probengefäß selber dient als Tube-O-DIALYZER™, wobei die Kappe mit einer Dialysemembran aus einer neutralen nichtbindenden Membran versehen ist. Probenrückgewinnung erfolgt durch kurzzeitiges Zentrifugieren. Zur Lagerung der Probe kann die Dialysekappe durch eine normale Kappe ersetzt werden.
Wurden für die Dialyse kleiner, aber wertvoller Proben entwickelt. Der komplette Vorgang wird ohne Probentransfer in einem speziellen Röhrchen durchgeführt, wodurch Probenverluste vermieden werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge