Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zubehör für Vakuumfiltrationsgeräte, Whatman™

Lieferant: GE Healthcare - Whatman

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

10464103 10471101 10471700 10477600 10477601
WHAT10464103EA 124 EUR InStock
WHAT10464103 514-0373 514-0684 514-0121 514-0122
Zubehör für Vakuumfiltrationsgeräte, Whatman™
Verteiler
Vakuum- und Druckpumpe: Für die Verwendung in den Bereichen mikrobiologische Qualitätskontrolle, Analysen, Medizin und Fertigungstechnologie. Die Pumpe wird zum Transport von Gasen, für Probenahmen (sogar Flüssigkeiten in einem Vakuum) und zum Auspumpen von Behältern eingesetzt.

  • AC-Modelle
  • Kontaminationsfreier Transport von Luft, Gasen und Dampf
  • Extrem leiser und gleichmäßiger Betrieb
  • Ausgestattet mit Thermoschalter und Sicherung
  • Ölfreie Membranpumpe
  • Förderleistung m³/h: 3,6 L/min; Vakuum: <100 mbar absolut; Druck: 4 bar; Gewicht: 11 kg

Witt'scher Topf: Zur Filtratsammlung in einem eingesetzten Behälter. Flasche aus Borosilikatglas, 100×160 mm, mit austauschbarem rundem Deckel und seitlicher Schlaucholive für Vakuumschläuche mit 8 mm Innendurchmesser.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge