VWR®, Flaschenaufsatz-Vakuumfiltrationssysteme, PVDF, SFCA, Nylon
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
514-1047EA 218 EUR InStock
514-1047 514-1048 514-1012 514-1013 514-1014 514-1015 514-1016 514-1017 514-1018 514-1019 514-1020 514-1021 514-1022 514-1023 514-1024 514-1025 514-1026 514-1027 514-1028 514-1029 514-1030 514-1031 514-1032 514-1033 514-1034 514-1035 514-1036 514-1037 514-1038 514-1039 514-1040 514-1041 514-1042 514-1043 514-1044 514-1045 514-1046 514-1049 514-1050 514-1051 514-1052 514-1053 514-1054 514-1055 514-1056 514-1057 514-1058 514-1059 514-1060 514-1061 514-1062 514-1063 514-1064 514-1065 514-1066 514-1067
VWR®, Flaschenaufsatz-Vakuumfiltrationssysteme, PVDF, SFCA, Nylon
Filter Flaschenaufsatzfilter
Diese Vakuum-Filtereinheiten eignen sich besonders gut für die großvolumige Probentrennung und -aufreinigung.
  • Große Rändelung an Vorratsflaschenverschluss
  • Weithalsflasche für effizientes und stabiles Ausgießen
  • Eingravierte Graduierung
  • Ergonomische Seitenwände und Kragen
  • Schlauchverbinder ist für mehrere Schlauchdurchmesser geeignet
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Nicht pyrogen
PVDF-Membran: extrem niedrige Proteinbindung; für die Filtration von nicht aggressiven wässrigen und leicht organischen Lösungen oder wenn die Proteinrückgewinnung wichtig ist.
Nylon-Membran: Umfassende chemische Kompatibilität für die Filtration von wässrigen oder organischen Lösungsmitteln; hydrophob; Verwendung in einem breiten pH-Bereich möglich.
Lieferumfang: Jede einzelne Einheit hat zur besseren Identifikation und Rückverfolgbarkeit eine Chargennummer.
Verpackung: Verpackt in leicht aufreißbaren Plastikbeuteln. Kappe für Empfängerflasche ist einzeln verpackt.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge