Spritzenfilter, CA, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6771-1304 10462100 10462200 10462205 10462206 10462240 10462241 10462243 10462260 10462261 10462263 10462600 10462601 10462610 10462700 10462701 10462710
516-0924EA 278 EUR InStock
516-0924 514-1113 514-1111 514-1112 514-1122 514-1114 514-1124 516-0909 514-1115 514-1125 514-1120 514-1123 514-1127 514-1140 514-1121 514-1117 514-1141
Spritzenfilter, CA, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
  • Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
  • Nach Gebrauch recycelbar
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
Spritzenfilter aus Celluloseacetat weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf, sodass sie für Anwendungen zur Proteinrückgewinnung geeignet sind. Sie sind hydrophil, wodurch sie mit wässrigen und alkoholischen Medien funktionieren, obwohl sie nur begrenzt lösungsmittelbeständig sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge