Minisart® Spritzenvorsatzfilter NML
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16532-GUK 16532-Q 16555-GUK 16592-K 17593-K 17593-Q 17594-K 17594-Q 17823-K 17823-Q 17824-K 17824-Q 17825-Q 17829-K 17829-Q 16534-K 16532-K 16592-Q 16553-K 16592-GUK 16541-K 16537-K 16533-Q 16533-K 16569-K 16533-GUK 16537-Q 16541-Q 16596-HNK 1751A-Q 1757A-Q 1659A-HYQ 16534-GUK 17597-K 17597-Q 16555-K 16555-Q 17598-K 17598-Q 16534-Q 17824-R S7594-FMOSK S6534-FMOSK S7597-FXOSK S6534-FMGUK S6534-FM-Q S7597-FX-Q S6555-FMOSK S7598-FXOSK S6555-FMGUK S6555-FM-Q S6596-FMOSK S6596-FM-Q S7598-FX-Q
516-0676EA 165 EUR InStock
516-0676 512-3225 514-0672 512-3114 512-3116 512-3216 512-3118 512-3218 512-3106 512-3206 512-3120 512-3220 514-5002 512-3108 512-3208 514-7011 514-7010 512-3214 514-0152 516-0904 516-0680 516-0429 516-0901 516-0428 516-1160 516-0679 516-0902 516-0903 SART16596-HNK SART1751A-Q SART1757A-Q SART1659A-HYQ 611-0691 611-0707 611-0708 514-7013 514-7014 514-0674 514-0673 514-7012 SART17824-R 514-1287 514-1283 514-1288 514-1282 514-1284 514-1239 514-1285 514-1289 514-1235 514-1286 514-1237 514-1236 514-1290
Minisart® Spritzenvorsatzfilter NML
Filter Spritzenvorsatzfilter
Minisart® NML mit tensidfreiem Celluloseacetat (SFCA) ist die beste Wahl für alle wässrigen Lösungen und Öle mit einem pH-Wert von 4 - 8. Hat eine Porengröße von 0,2 µm, die für die Sterilfiltration verwendet werden kann und einen männlichen Luer-Lock-Ausgang. Nur in der EU/EEA und registrierten Ländern erhältlich
  • Steril und gebrauchsfertig
  • SFCA in vielen Porengrößen
  • Sehr geringe unspezifische Bindung
  • PVC-frei
  • Bidirektionale Nutzung möglich
Einzeln verpackte und sterile Minisart® NML-Spritzenfilter sind optimal für den sofortigen Einsatz, wenn eine Sterilfiltration oder Klärung und Zellentfernung unter sterilen Bedingungen erforderlich ist. Die SFCA-Membran ist die beste Option für auslaugungsfreie Filtrationen und ist in vielen verschiedenen Porengrößen erhältlich. Die sehr geringen, unspezifischen Bindungseigenschaften dieser Membran machen sie zur perfekten Wahl für Biomoleküllösungen.
Das Gehäuse besteht aus dem Acrylharz MBS (Methacrylat-Butadien-Styrol), das eine eingeschränkte Verträglichkeit mit Alkoholen aufweist, jedoch frei von Phthalaten ist und die Prüfung der Kunststoffklasse VI besteht. Gehäuse und Membran sind fest miteinander verbunden, was einen bidirektionalen Einsatz ermöglicht.
Für optimale Ergebnisse haben Minisart® Standard Spritzenfilter mit MBS-Gehäuse eine Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0,1 µm bis 5 µm für hohe Durchflussraten und geringe Adsorptionseigenschaften. Die effektive Filtrationsfläche von 6,2 cm² für die schnelle Filtration ist die Größte unter den Premium-Spritzenfiltern auf dem Markt, und das MBS-Gehäuse ist zur einfachen Identifizierung der Porengröße farbkodiert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge