Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4433
514-4011EA 175 EUR InStock
514-4011
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® DMSO-Safe
Filter Spritzenvorsatzfilter
Für Lösungen mit Dimethylsulfoxid (DMSO) geeignet. Sterilisation von Medien für die Kryokonservierung von Zellen.
Nylonmembran, PP-Gehäuse, steril.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge