Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® Versapor®
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4188 4189 4190 4199 4487 4489 4568 AP-4568 AP-4189 AP-4000 AP-4001 AP-4002 4488 4473
514-4103EA 152 EUR InStock
514-4103 514-4002 514-4104 514-4106 514-4024 514-4026 514-4038 514-0482 514-0470 516-1000 516-1001 516-1002 PALL4488 PALL4473
Spritzenvorsatzfilter, Acrodisc® Versapor®
Filter Spritzenvorsatzfilter
Nützlich für die Vorfiltration von partikelbeladenen wässrigen Proben, für die Filtration von Serum und für Auflösungstests.
  • Increased pore size for reduced clogging
  • Maximized throughput
  • Wide range of pore sizes available
Membran: hydrophiles Acryl-Copolymer; PP-Gehäuse: 4, 13, Acrodisc® PSF 25 mm; Acryl-Gehäuse: 25 mm
The glass fiber membrane has very low extractables. Filters are made of 100% binder-free borosilicate glass fiber.
The Versapor® (acrylic copolymer) membrane filters feature large pore sizes ideal for prefiltration. TheseMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..