Filterscheibenmembrane, Versapor® Acrylic Copolymer
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
66332 66386 66387 66389 66393 66394 66396 66397 66400 66401 66408 66410 66411 60178 66331
516-7890EA 168 EUR InStock
516-7890 514-4203 514-4204 514-4205 514-4206 514-4207 514-4208 516-9018 514-4209 514-4210 514-4214 514-4215 516-9020 514-0749 514-1220
Filterscheibenmembrane, Versapor® Acrylic Copolymer
Filter Membranfilter
Hydrophile Versapor®-Membran aus Acrylpolymer auf Vliesträger, ideal für die Vorfiltration schwer zu filternder Lösungen und Seren.
  • Verminderte Verstopfung der Endfilter. Kann vor einem Sterilisationsfilter für viskose Lösungen verwendet werden
  • Stark und flexibel im nassen und trockenen Zustand
  • Hervorragender Durchsatz mit hohen Flüssigkeitsdurchflussraten bei niedrigen Differenzdrücken
Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, die hervorragende Rückhalteeigenschaften in Kombination mit Zugfestigkeiten von über 200 bar erfordern.
UV- und gammasterilisierbar.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge