Scheibenfilter, HEPA-VENT, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6723-5000
515-0113EA 132 EUR InStock
515-0113
Scheibenfilter, HEPA-VENT, Whatman™
Filter Belüftungsfilter
HEPA-VENT Inline-Scheibenfilter sind praktische, leichte Einwegfilter mit hocheffizienten Glasfasermedien für maximale Partikelrückhaltung.
  • Zufällig angeordnetes Glasmikrofasermedium wird durch doppelte Laminierung mit einem robusten Polyestermonofilament für erhöhte Kapazität verstärkt
  • Erfüllt den Standard für hocheffiziente Partikelabscheidung und hält 99,97 % aller Partikel ≥ 0,3 µm in der Luft zurück
  • Tiefendesign führt zu extrem hoher Rückhaltung und bidirektionaler Durchflussrate
HEPA-Luftfilterprodukte bieten Partikelrückhaltung selbst von stark partikelhaltigen Luftproben. Whatman HEPA-VENT-Filter eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen hohe Rückhalte- und Schmutzaufnahmekapazität sowie hohe Durchflussraten erforderlich sind. Sie werden typischerweise als Inline-Filter bei der Luft- oder Gasfiltration in Fermentern oder Inkubatoren verwendet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge