VWR®, Extraktionshülsen, Sorte 501
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
516-0261EA 114 EUR InStock
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Extraktionshülsen, Sorte 501
Extraktoren Extraktionshülsen
Reine Zellulosebaumwolle. Für alle Arten von Extraktoren geeignet (Soxhlet, Büchi, Gerhardt und viele mehr).
  • Bestimmung des Gehalts an freien Lipiden in Nahrungsmitteln und an Fett in Milchpulver
  • Bestimmung des Ölgehalts von ölhaltigen Produkten
  • Extraktion und Quantifizierung verschiedener Komponenten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge