Phasenseparationpapier 511, hydrophob, mittel, 125 mm 1 * 100 ST
Lieferant: VWR Collection
Filter paper, phase separation, VWR®, Grade 511, 125 mm, Weight: 85 g/m², Thickness: 0,2 mm, Filtration speed: 200 s (Herzberg)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Phasenseparationpapier 511, hydrophob, mittel, 125 mm 1 * 100 ST 516-0313 1 * 100 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI516-0313
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..