Membranfilter-Dispenser, Sentino®
Lieferant: Pall Laboratory
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13184
516-0665EA 1930 EUR InStock
516-0665
Membranfilter-Dispenser, Sentino®
Membranfilter-Dispenser
Filter-Dispenser sind ideal für mikrobiologische Testlabore mit hohem Durchsatz, die nach ergonomischeren, schnelleren Möglichkeiten der Handhabung einzelner Membranen suchen. Der Sentino® Filter-Dispenser wurde entwickelt, um einen Membranfilter auf Knopfdruck auf aseptische Weise zu spenden.
  • Einfach zu beladen, ohne zu verklemmen; Führungsplatten unterstützen beim Beladen und halten die Nachfüllrolle bei der Verwendung richtig ausgerichtet
  • Softtouch-Tastatur für das aseptische Spenden von Membranfiltern
  • Für 200 Membranfilter entwickelt
  • Kompaktes,
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..