Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/B, Whatman™
Lieferant: GE Healthcare - Whatman
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1821-021 1821-024 1821-025 1821-037 1821-042 1821-047 1821-055 1821-070 1821-090 1821-110 1821-125 1821-150 1821-185 1821-915 1821-914 1821-271
513-5262EA 34.3 EUR InStock
513-5262 516-2204 513-5213 513-5214 513-5215 513-5216 513-5217 513-5218 513-5219 513-5220 513-5221 513-5222 516-2222 513-5223 513-0107 512-0665
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/B, Whatman™
Filter Glasfaserfilter
Diese Filter aus Borosilikatglas sind besonders nützlich für die Klärung von Flüssigkeiten und die Flüssigkeitsszintillationszählung.
  • Feinpartikelfilter
  • Gute Ladekapazität
  • Binderfrei
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge