n-Heptan ≥99,0% (durch GC), Purum
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51750-25L
51750-25LEA 1210.68 EUR InStock
51750-25L
n-Heptan ≥99,0% (durch GC), Purum
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.20 g/mol
Siedepunkt: 98.2…98.4 °C (1,000 hPa)
Melting Pt: –90.5 °C
Dichte: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Flash-Pt: –4 °C
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Density (D 20/4) 0.682 - 0.686
Refractive index (n 20/D) 1.387 - 1.389
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..