Acetat-Standard für die Ionenchromatographie, TraceCERT®, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51791-100ML
51791-100MLEA 60.6 EUR InStock
51791-100ML
Acetat-Standard für die Ionenchromatographie, TraceCERT®, Supelco®
Standards Anionische Standards Acetat-Standards
Hergestellt aus Essigsäure, NaOH und Wasser (pH 7-8); gefiltert durch einen 0,2 μm-Membranfilter und stabilisiert mit Natriumazid.
Zertifizierungen: Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge