Schutzmanschette für Abklärflaschen
Lieferant: CETEC GMBH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SFS-1 SFS-3 SFS-4 SFS-5
519-4501EA 9.9 EUR InStock
519-4501 519-4503 519-4504 519-4505
Schutzmanschette für Abklärflaschen
Halterungen und Träger Stützmanschetten
EPDM.
  • Gute Abdichtung
  • Besserer Rundumschutz für Abklärflaschen gegen Stöße
Für die sichere Positionierung von Trichtern, Filtern und Saugsieben auf Abklärflaschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge