Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Lieferant: HERAEUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
75002410 75002415 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 2460 EUR InStock
521-1095 521-1096 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Mikrozentrifugen, Pico™ und Fresco™
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Pico™ (belüftet) und Fresco™ (gekühlt) Zentrifugen sind in zwei Geschwindigkeitsoptionen erhältlich. Pico™ und Fresco™ 17 eignen sich perfekt für routinemäßige Laborarbeiten, während Pico™ und Fresco™ 21 sich ideal für anspruchsvolle Forschungsanwendungen eignen.
  • Der Rotor mit 24 Plätzen kann für alle 1,5- bis 2,0-ml-Röhrchen verwendet werden, einschließlich Mini-Preps und Spin-Säulen
  • Rotortechnologie aus Verbundstoffen für höhere chemische Beständigkeit und schnellere Beschleunigung/Verzögerung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium
  • Der einzigartige
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..