Mikrozentrifuge, MIKRO 185
Lieferant: Hettich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1203
521-1897EA 1411 EUR InStock
521-1897
Mikrozentrifuge, MIKRO 185
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Diese vielseitige Zentrifuge kann mit vier verschiedenen Rotoren verwendet werden.
  • Kompaktes Design spart Platz auf dem Arbeitstisch
  • Deckelverriegelung und -fixierung, Notfallentriegelung für Deckel
  • Impulstaste für kurze Zentrifugationsläufe
  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Zeit- und Drehzahleinstellung mittels Pfeiltasten
Alle Trennschritte, die zur Probenvorbereitung bei molekularbiologischen Anwendungen, die keine Kühlung erfordern, notwendig sind, können schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Ideal für Forschung, klinische Diagnostik und Lehrzwecke.
* mit Rotor 1226
Bestellinformation: Rotoren sind separat erhältlich. Adapter für 0,2-/0,5-ml-Röhrchen sind auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge