Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Lieferant: SORVALL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
010-1493 010-1494 010-1492 010-1495 010-1496 010-1491 010-1280
SORV010-1493EA 333 EUR InStock
SORV010-1493 SORV010-1494 521-2669 SORV010-1495 SORV010-1496 521-2668 SORV010-1280
Zentrifugenflaschen, PPCO/PC, Fiberlite™, Sorvall™
Flaschen Zentrifugenflaschen
Diese Fiberlite™ Flaschensysteme kombinieren einen Nalgene-Flaschenkörper mit einem neu entwickelten Fiberlite-Kappenverschluss.
Für Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed und Bios A Zentrifugen mit hoher Kapazität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge