Rotoren für Zentrifugen, 5420
Lieferant: EPPENDORF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5495400.001 5495404.007
521-2722EA 683 EUR InStock
521-2722 521-2723
Rotoren für Zentrifugen, 5420
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifuge 5420, Präzision für vielfältige Anwendungen. Wählen Sie aus verschiedenen Kapazitäten und Geschwindigkeiten, um Ihr Zentrifugen-Setup individuell anzupassen. Ergänzen Sie es mit Adaptern und Eimern, um eine optimale Probenverarbeitung in der Molekularbiologie und darüber hinaus zu gewährleisten.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und Becher) ermöglicht eine noch individuellere Zentrifugenkonfiguration
  • Aerosoldichte Optionen sind verfügbar
Erweitern Sie Ihre Zentrifuge mit Eppendorf-Rotoren, die für die Zentrifuge 5420 entwickelt wurden. Passen Sie Ihre Experimente mit einer Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten individuell an und bieten Sie Flexibilität für Mikrozentrifugation oder größere Probenvolumina. Ergänzen Sie Ihr Setup mit Adaptern und Eimern und passen Sie es an spezifische Anwendungen in der Molekularbiologie und darüber hinaus an. Erzielen Sie eine präzise Probentrennung und sorgen Sie so für reproduzierbare Ergebnisse in verschiedenen Arbeitsabläufen. Entdecken Sie das umfassende Sortiment zur Optimierung Ihrer Zentrifuge 5420 für zuverlässige Leistung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge