Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Microcentrifuge, Refrigerated, 5427 R (General Lab Product)

Lieferant: EPPENDORF

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5429000.010 5429000.210 5429000.310
521-4269EA 6244.89 EUR InStock
521-4269 521-4273 521-4277
Microcentrifuge, Refrigerated, 5427 R (General Lab Product)
Zentrifugen Mikrozentrifugen
This fast running microcentrifuge with new natural refrigerant (R 290, propane) and significantly lower Global Warming Potential is designed for maximum application flexibility and offers a versatile choice of rotors in order to serve different user demands.

  • End of run timer, brightly lit display and more precise adjustment of time in the 1st minute (in 5 second steps)
  • One-Push-Short Spin button for quick centrifugation
  • Max. RCF: 25001 xg (16220 rpm)
  • FastTemp function for rapid pre-cooling of the centrifuge, e.g. from 23 to 4 °C in approx. 11 minutes
  • ECO-
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

SERVICELEISTUNGEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..