Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
52371-5G-F
52371-5G-FEA 339 EUR InStock
52371-5G-F
Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Cetyl trimethylammonium hydrogen sulphate
Formel: C₁₉H₄₃NO₄S
MW: 381.616 g/mol
MDL Number: MFCD00134393
CAS-Nummer: 68214-07-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9804c99fd545a9ca2d3e4a4dafe6aa0f199ab1c&vid=c9804c99fd545a9ca2d3e4a4dafe6aa0f199ab1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge