VWR®, Zentrifugenröhrchen, PTFE
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
525-0187EA 28 EUR InStock
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Zentrifugenröhrchen, PTFE
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PTFE, glatte Oberfläche, mit oder ohne Schraubkappe.
  • Inert
  • Withstand forces up to 12500×g
  • Excellent chemical resistance
Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge