Centrifuge tubes, round bottom, PP
Lieferant: KARTELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
302 303 305 307 308 306
525-0469EA 116 EUR InStock
525-0469 525-0470 525-0471 525-0473 525-0474 525-0472
Centrifuge tubes, round bottom, PP
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
PP, Rundboden
  • Sehr gut durchscheinend, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu 120 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge