[EN]TUBE CENTR 15ML CB P CAP 10 x 50/RK 1 * 500 ST
Lieferant: VWR Collection
Centrifuge tubes, VWR®, Conical bottom, Material: PP, With graduation, Capacity: 15 ml, Packed: 50/rack, 10 racks/case, sterile
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]TUBE CENTR 15ML CB P CAP 10 x 50/RK 1 * 500 ST 525-0607 1 * 500 ST
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRI525-0607
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder