VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubkappen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
525-0652EA 67 EUR InStock
525-0652 525-0646 525-0648 525-0644 525-0650 525-0642 525-1231 525-1233 525-1234 525-1235 525-1236 525-1237 525-1238 525-1239 525-1240 525-1241 525-1243 525-1244
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubkappen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese durchsichtigen, hochwertigen PP-Röhrchen sind ideal für Anwendungen zur Probenverarbeitung.
  • RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
  • Sterile Röhrchen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Hervorragend geeignet für die Lagerung im Gefrierschrank oder eine sichere Probenhandhabung. Schraubkappen enthalten Silikon-O-Ringe für eine auslaufsichere Abdichtung und können farblich kodierte Einsätze aufnehmen. Einsätze rasten in die Oberseite der Kappe ein, um eine bündige Oberfläche zu schaffen. Röhrchen sind mit Standard- oder Schlaufenkappen erhältlich, die die Kappe am Röhrchen befestigen.
Deckel und Röhrchen sind mit Dampf bei 121 °C autoklavierbar und kältebeständig bis -80 °C.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge