VWR® PolarSafe, Spender
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
525-0672EA 122 EUR InStock
525-0672
VWR® PolarSafe, Spender
Klebeband-Abroller
Dieser Etikettenspender ist das neuste Mitglied der PolarSafe Produktfamilie und bietet Platz für bis zu 6 Rollen mit Kryoetiketten (Punkte oder Streifen). Der Spender besteht aus robustem, leicht zu reinigendem Acrylkunststoff und ermöglicht die bequeme Entnahme von Etiketten für Ihre Kryoröhrchen, Röhrchen oder Platten.
  • Vier Gummifüße verhindern ein Rutschen beim Einsatz auf Arbeitsflächen
  • Kann auch an der Wand montiert werden (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge