Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

3120-2006 3120-2024
525-2317EA 796 EUR InStock
525-2317 525-0987
Centrifuge bottles, bio bottle, with screw cap, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PPCO mit weißer PP-Schraubkappe und Silikondichtung.

  • Ergonomisches Design erleichtert Einfüllen, Rückgewinnung und Lagerung der Proben; die glatten Innenwände schädigen empfindliche Zellen nicht
  • PPCO bietet eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Maximale Betriebsdauer dieser Flaschen beträgt 50 Zyklen
  • Empfohlener Betriebstemperaturbereich: 4 bis 22 °C; Lagerung bei max. 0 °C
  • Entspricht der USP VI, ist nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch

Können beim Einsatz in einer Thermo Scientific Sorvall® RC12BP Zentrifuge mit dem Ausschwingrotor H-12000 einen Ertrag von 12 L in einem einzelnen Durchlauf verarbeiten. Ersetzt die Sorvall-Bioflasche (Kat.-Nr. 77061). Diese Flaschen eignen sich ideal für Bakterien-, Hefe- und Gewebeisolation. Große Trennvolumina von bis zu 12 L können bei bis zu 7333×g zentrifugiert werden. Eine graduierte Weithalsflasche erleichtert Dekantieren, Resuspendieren und Beseitigen von Pellets.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge