Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance, für lichtempfindliche Substanzen, VWR®

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

525-1115EA 233 EUR InStock
525-1115 525-1116 525-1117 525-1118 525-1119 525-1120
Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance, für lichtempfindliche Substanzen, VWR®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Diese auslaufsicheren Zentrifugenröhrchen werden aus dunkel-bernsteinfarbenem PP hergestellt und bieten Schutz für lichtempfindliche Proben, indem sie UV-Licht blockieren.

  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • Blocks 99% of light with wavelength less than 550 nm
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters

Diese sterilen Röhrchen verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld für eine schnelle und bequeme Probenidentifikation. Im Lieferumfang sind grüne Kappen aus High-Density-Polyethylen enthalten. Die Röhrchen sind in einer Größe von 15 oder 50 ml erhältlich und werden in verschiedenen Verpackungsformaten angeboten. Alle Röhrchen und Kappen sind autoklavierbar.

Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100.000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen. Erfüllen die RoHS-Anforderungen.

Bestellinformation: Lose verpackte Artikel werden mit Röhrchen geliefert, Kappen sind separat verpackt.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge