Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

525-1126EA 23.2 EUR InStock
525-1126 525-1127 525-1128 525-1129 525-1130 525-1131 525-1133 525-1134 525-1135 525-1136 525-1178 525-1220 525-1221 525-1222 525-1223 525-1224 525-1225 525-1226 525-1227 525-1228 525-1229 525-1230 525-1246 525-1247 525-1248 525-1249 525-1250 525-1251
VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen werden aus USP Klasse VI PP hergestellt.

  • Braune Färbung für lichtempfindliche Substanzen
  • RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
  • Gravierte Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Die Kappen springen während des Zentrifugierens nicht auf
  • Kappen können mit einer Spritze durchstochen werden

Diese Röhrchen verfügen außerdem über flache, durchstechbare, mattierte Kappen und eine seitliche Beschriftungsfläche

Autoklavierbar bei 121 °C und kältebeständig bis −80 °C.

Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000. Hergestellt gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.

Lieferumfang: Farblich sortierte Packung enthält 100 Röhrchen in rot, orange, gelb, grün und blau.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge