Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

525-1137EA 47.4 EUR InStock
525-1137 525-1138 525-1139 525-1140 525-1141 525-1143 525-1144 525-1145 525-1146 525-1147 525-1148 525-1149 525-1155 525-1156 525-1157 525-1158 525-1159 525-1160
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen mit flachen Schraubkappen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen werden aus einem ultraklaren PP der USP-Klasse VI hergestellt und erlauben eine einfache Betrachtung des Inhalts.

  • Frei von RNase, DNase und Endotoxin
  • Eingravierte Graduierungen versichern Genauigkeit
  • Eignen sich für die gängigsten Rotoren
  • Glatte Oberfläche ermöglicht das Anbringen von Etiketten
  • Sterile Röhrchen werden durch Bestrahlung sterilisiert

Diese Röhrchen verfügen über universelle Schraubgewinde zur Verwendung mit den gängigsten Marken-Schraubkappen. Flache Kappen enthalten einen O-Ring aus Silikonkautschuk, der eine auslaufsichere Abdichtung gewährleistet. (Bitte BEACHTEN: O-Ringe aus Silikon werden ab 22. Juni 2022 verwendet: 220622626D. Nach dem 22. Juni 2022 verwenden Hersteller keine MCT-Kappen mit O-Ringen aus Ethylenpropylen)

Röhrchen und Kappen können bei 121 °C autoklaviert und bis zu -80 °C tiefgefroren werden.

Zertifizierungen: Fertigung in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000.
Hergestellt gemäß EN ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem.
Für jede Charge ist ein Zertifikat verfügbar.

Lieferumfang: Röhrchen werden zu 500 pro Beutel verpackt. Farbig sortierte Packungen mit Kappen (525-1187) enthalten die gleiche Menge roter, oranger, gelber, blauer und grüner Kappen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge