Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

3471 3471B 3471G 3471O 3471R 3471Y 525 3471T 3471TA 3471TAS 3471TB 3471TBLK 3471TBLKS 3471TBS 3471TG 3471TGS 3471TMIXS 3471TO 3471TOS 3471TPS 3471TR 3471TRS 3471TS 3471TV 3471TVS 3471TWS 3471TY 3471TYS 3471AS 3471BLK 3471BLKS 3471BS 3471GS 3471MIX 3471MIXS 3471OS 3471P 3471PS 3471RS 3471S 3471V 3471VS 3471W 3471WS 3471YS
MLBP3471EA 76.9 EUR InStock
MLBP3471 MLBP3471B MLBP3471G MLBP3471O MLBP3471R MLBP3471Y MLBP525 525-1385 525-1386 525-1387 525-1388 525-1389 525-1390 525-1391 525-1392 525-1393 525-1395 525-1396 525-1397 525-1399 525-1400 525-1401 525-1407 525-1408 525-1409 525-1415 525-1416 525-1417 525-1373 525-1374 525-1375 525-1376 525-1377 525-1378 525-1379 525-1380 525-1381 525-1382 525-1383 525-1384 525-1418 525-1419 525-1420 525-1421 525-1422
Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen mit O-Ring sorgen für den sicheren Verschluss von Thermo Scientific™ Mikroröhrchen zur Vorbereitung, Übertragung oder Lagerung von Proben. Die Kappen sind mit oder ohne anhängendem Ring zur Befestigung am Röhrchen sowie in bunten Farben erhältlich.

  • Unsteril: Zertifiziert als frei von DNA, Rnase/Dnase, Pyrogenen und Endotoxinen
  • Steril durch Elektronenstrahlen: Zertifiziert als frei von DNA, Rnase/Dnase, Pyrogenen, Endotoxinen, PCR-Inhibitoren und Keimen

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge