Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mikrozentrifugenröhrchen, 0,6/1,5/2,0 ml, graduiert, mit Schnappdeckel

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

3448 3434 3449 3451 3453 3446
525-1502EA 33.4 EUR InStock
525-1502 525-1503 525-1516 525-1517 525-1518 525-0468
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,6/1,5/2,0 ml, graduiert, mit Schnappdeckel
Röhrchen Reaktionsgefäße
Diese Röhrchen mit Schnappdeckel werden aus ultra klarem, reinen PP hergestellt und bieten eine ausgezeichnete Klarheit, die eine einfache Probenahme ermöglicht.

  • Hält Zentrifugationen mit zu 30000×g (0,6 ml), 26000×g(1,5 ml) und 25000×g (2,0 ml) stand
  • Graduiert, mit Mattrand

Diese Röhrchen können gekocht, für 15 Minuten bei 120 °C und 15 Psi autoklaviert und bei −80 °C gelagert werden.

Zertifizierungen: Unsteril: Als frei von RNase, DNase und Endotoxinen zertifiziert Steril: Als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge