Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 181 EUR InStock
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifuge bottles, PC/PPCO, with screw cap, Nalgene®
Flaschen Zentrifugenflaschen
PC oder PPCO, Weithals, mit PP-Schraubverschluss und Silikondichtung, autoklavierbar

  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Belastbar bis 27 500 ×g für 250 ml und 13 700 ×g für 500 ml
  • Bei Verwendung der 250-ml-Flasche im Sorvall GSA-Rotor ist der Adapter 525-2300 zu verwenden

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge