Zentrifugenröhrchen
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
429910 429920 429900 429901 429926 429927 429946 429927.10 429927.25
525-4214EA 225 EUR InStock
525-4214 525-4215 525-4216 525-4217 525-4218 525-4219 DELT429946 DELT429927.10 DELT429927.25
Zentrifugenröhrchen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Röhrchen aus PP, transparent, mit blauem HDPE-Schraubverschluss.
  • Durchgehendes Gewinde
  • Erhabener Graduierungen in 5 ml-Teilung
  • Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Für Zentrifugationstests in der Immunologie, Mikrobiologie und mehr.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge