Aceton, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5276.2500EA 262.17 EUR InStock
5276.2500
Aceton, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Melting Pt: -95.4
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=e42f85852579489db8cf68a147710248276677d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge