Ethylacetat, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5277.2500EA 200.5 EUR InStock
5277.2500
Ethylacetat, BAKER ANALYZED® für die Analyse von Pestizidrückständen, J.T.Baker®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Melting Pt: -83
Flash-Pt: -4
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03792
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=0f6c525db7a2f3725affe5045040d70e0ac99352&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Water (KF) max. 0.05 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge