VWR®, Rotationsverdampfer-Kolben
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
531-1099EA 20.1 EUR InStock
531-1099 531-1100 531-1101 531-1102 531-1103
VWR®, Rotationsverdampfer-Kolben
Kolben Rotationsverdampferkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Weißes Beschriftungsfeld und aufgedruckte Bestellnummer
Diese birnenförmigen Rotationsverdampfer-Kolben bestehen aus starkwandigem Borosilikatglas. Mit Normschliffhülse, passend für alle handelsüblichen Rotationsverdampfer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge