Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Lieferant: IKA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10007714 10013658 10013672 10013683 10013820 10013822 10013824
531-1464EA 3848 EUR InStock
531-1464 IKAA10013658 IKAA10013672 IKAA10013683 IKAA10013820 IKAA10013822 IKAA10013824
Viskosimeter, ROTAVISC SBS
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
SBS-Rotationsviskosimeter (Stahlkugellager, aufgehängt) erweitern einen großen Teil des Anwendungsspektrums der IKA ROTAVISC-Gerätefamilie.
  • Einfach zu verwenden
  • Höchste Messgenauigkeit
  • Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
Anstelle einer Juwelenlagerung sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnologie ausgestattet.
Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder auch häufig wechselnden Gerätestandorten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..