VWR®, Scheidetrichter nach Squibb
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
532-0018EA 49.2 EUR InStock
532-0018 532-0029 532-0019 532-0020 532-0021 532-0022 532-0023 532-0024 532-0025 532-0026 532-0027 532-0028
VWR®, Scheidetrichter nach Squibb
Trichter Scheidetrichter
Borosilikatglas 3.3 mit NS-PE-Stopfen.
  • Mit oder ohne Graduierungen
  • Absperrhahn mit PTFE-Küken
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..