Dimroth-Kühler für Soxleth-Extraktionsapparate
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05246004 05246006 05246007 05246008 05246005
533-2121EA 96.8 EUR InStock
533-2121 533-2123 533-2127 537-0032 533-2122
Dimroth-Kühler für Soxleth-Extraktionsapparate
Kühler
DURAN® Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Dimroth-Kühler für Extraktionsapparate, für kondensierende Dämpfe. Wasseranschluss mit zwei Glas-Schlaucholiven.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge