Ballotini Kalknatron-Vollglasperlen, SiLibeads®
Lieferant: SIGMUND LINDNER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
4507 5005 5009 5011 5012 5014 5016 5018 5005-20KG 4511-20KG 4504 4504-20KG 5003-20KG 4502-20KG 4507-20KG 5013 9609 5211-7 5210 4506 4505 4502 45015 5223-7 BL5016/10.0 5017 4511 BL5009/3.70-4. 5015 5216-7 5215-7 5214-7 5213-7 9611 45015-20KG 5212-7 5009-20KG 4505-20KG 9613 5011-20KG 5212-25KG 9623 5215-25KG
459-9131EA 58.8 EUR InStock
459-9131 459-9132 459-9133 459-9134 459-9135 459-9136 459-9137 459-9138 201-0476 201-0474 201-0469 201-0470 201-0475 201-0468 201-0473 201-0477 201-0490 201-0481 201-0480 201-0472 201-0471 201-0467 201-0465 201-0489 LINRBL5016/10.0 201-0479 534-0002 LINRBL5009/3.70-4. 201-0478 201-0488 201-0487 201-0486 201-0485 201-0491 201-0466 201-0483 LINR5009-20KG 534-0001 534-0004 534-0003 201-0755 534-0005 LINR5215-25KG
Ballotini Kalknatron-Vollglasperlen, SiLibeads®
Kugeln Glaskugeln
Ballotini Vollglasperlen werden aus qualitativ hochwertigem und reinem Natronkalkglas hergestellt.
  • Hauptanwendungsbereiche:
  • "Chemie-Anlagen (wo Bedarf an großen inerten Bereichen besteht) und Filter, z. B. Fraktionskolonnen
  • Harzträger
  • Sandstrahlen
  • Brünieren (Metallbearbeitung)
  • Gaschromatographie"
Das einzigartige Wasch- und Polierverfahren kommt ohne zusätzliche Flusssäure aus und verleiht den Perlen somit eine reine glänzende Oberfläche, frei von Kontaminationen.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge