VWR®, Soxhlet-Aufsätze
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
537-0047EA 61.5 EUR InStock
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR®, Soxhlet-Aufsätze
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Borosilikatglas 3.3.
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit
  • Mit Normschliffhülse
Zur Extraktion löslicher Inhaltsstoffe aus Feststoffen mithilfe von Lösungsmitteln. Das Lösungsmittel durchläuft einen kontinuierlichen Zyklus und wird aus der extrahierten Probe destilliert, bevor es wieder mit dem Feststoff in Kontakt kommt. Der Extrakt wird in einem Destillationskolben konzentriert.
Bestellinformation: Destillationskolben und Kühler müssen separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge